Läs mer
Welch™ Standard membranpump
Produktkod. 12642895 Handla allt Welch Ilmvac Produkter
Change view
Flödeshastighet:
1,1 m³/timme.
17 m³/timme.
7,5 m³/timme.
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Flödeshastighet Förpackningsstorlek
12642895 1,1 m³/timme. Varje
12662895 17 m³/timme. Varje
11812253 7,5 m³/timme. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12642895 Leverantör Welch™ Leverantörsnummer 411544
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22810.00 SEK
    19538.03 SEK / Paket med 1
    Save 3271.97 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 22-01-2027
Dessa är icke-kemiskt resistenta Welch Standard membranpumpar som kännetecknas av en kompakt design, lång livslängd och oljefri evakuering är designade för vattenhaltiga och standardapplikationer.
  • Dessa icke-kemikaliebeständiga membranpumpar som kännetecknas av en kompakt design, lång livslängd och oljefri evakuering är designade för vattenhaltiga och standardapplikationer. Diafragmaserien från Welch är välkända för sin tysta och smidiga drift. Detta är ett resultat av ständiga produktförbättringar och nära relationer med våra kunder. Med sin låga vikt och kompakta design kan användare enkelt flytta pumpen och använda den på olika applikationer/platser.
  • Beroende på de specifika kraven, Welch tillhandahåller 1, 2, 4 och 8-huvudena membranpumpar. De finns i en- eller flerstegskonfiguration med kontrollerad (ecoflex) eller okontrollerad pumphastighet. Ecoflex membranpumpar är utrustade med en toppmodern vakuumkontroll som gör att pumphastigheten kan varieras. Vakuumet kan justeras exakt efter individuella behov med resultatet att processen löper mer effektivt och är reproducerbar. Den ytterligare tryckreduktionen möjliggör destillation av blandningar nästan automatiskt och utan fraktionerad drift. Ecoflex membranpumpar garanterar en positiv ekonomisk och ekologisk balans med resultatet att driftkostnaderna kan reduceras med upp till 80 %.
  • Tillämpningar: Fysiska applikationer, Vakuumugn, Industriell applikation, Torkning, Filtrering, Gasprovtagning, Stödpump för turbomolekylära pumpar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Mått (L x B x H) 200 x 260 x 150 mm
Modell MP 101 V
Bullernivå < 45 dB
Vikt (engelska) 22.7 lb.
Vikt (metrisk) 10.3 kg
Flödeshastighet 1,1 m³/timme.
Frekvens 50/60 Hz
Pumptyp Membranpump
Antal pumphuvuden 4
Antal etapper 4
Maximalt tryck <1 torr
Spänning 230 V
För användning med (applikation) Fysiska applikationer, vakuumugn, industriell applikation, uttorkning, filtrering, gasprovtagning, stödpump för turbomolekylära pumpar