Läs mer
Thermo Scientific™ Standard sprutor med fast nål för Rheodyne/Valco™ Injektorer
Produktkod. 10171073 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Volym (metrisk):
5 μl
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μL
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) unitSize
10171073 50 μl Varje
10324133 5 μl Varje
10110743 10 μl Varje
10715564 25 μl Varje
10160503 100 μl Varje
10120553 250 μl Varje
10631714 500 μL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10171073 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 365GL251
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Thermo Scientific™ Standard sprutor med fast nål för Rheodyne/Valco Injektorer erbjuder enkla, exakta och reproducerbara manuella injektioner.
Thermo Scientific™ Standard sprutor med fast nål för Rheodyne/Valco Injektorer erbjuder enkla, exakta och reproducerbara manuella injektioner.
  • Fyrkantig spets för att förhindra skador på injektorn
  • Brett utbud av volymer
  • Precision tillverkad av borosilikatglas och rostfritt stål
  • Robust design och lättlästa markeringar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 50 uL
Nålmätare 22 G
Längd (metrisk) 50 mm
Produkttyp HPLC autosampler spruta
Disponibel Återanvändbar
Volym (metrisk) 50 μl
Nålpunktstil 90° Trubbig
För användning med (utrustning) Injektor
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.