Learn More
Thermo Scientific™ Standard sprutor med fast nål för Rheodyne/Valco™ Injektorer
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Thermo Scientific™ Standard sprutor med fast nål för Rheodyne/Valco Injektorer erbjuder enkla, exakta och reproducerbara manuella injektioner.
- Fyrkantig spets för att förhindra skador på injektorn
- Brett utbud av volymer
- Precision tillverkad av borosilikatglas och rostfritt stål
- Robust design och lättlästa markeringar
Spezifikation
Spezifikation
| Beskrivning | 500uL |
| Produkttyp | HPLC autosampler spruta |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Volym (metrisk) | 500 μL |
| För användning med (utrustning) | Injektor |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.