Läs mer
Thermo Scientific™ Standard sprutor med fast nål för Rheodyne/Valco™ Injektorer
Produktkod. p-4525922 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Volym (metrisk):
5 μL
10 μL
25 μL
50 μl
100 μL
250 μL
500 μL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10324133
Brand: Thermo Scientific™ 365CL221
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Thermo Scientific™ Standard sprutor med fast nål för Rheodyne/Valco Injektorer erbjuder enkla, exakta och reproducerbara manuella injektioner.
Thermo Scientific™ Standard sprutor med fast nål för Rheodyne/Valco Injektorer erbjuder enkla, exakta och reproducerbara manuella injektioner.
  • Square tip to prevent damage to the injector
  • Wide range of volumes
  • Precision made from borosilicate glass and stainless steel
  • Robust design and easy-to-read markings
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 5uL
Produkttyp HPLC Autosampler Syringe
Disponibel Reusable
Volym (metrisk) 5 μL
För användning med (utrustning) Injector
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.