Läs mer
Thermo Scientific™ Standard vätskeöverföringsadaptersats
Produktkod. 17820627 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Slangstil:
1/4 tum till en halv tum. ID C-Flex 374
3/8 tum till en halv tum. ID C-Flex 374
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Slangstil
17820627 3/8 tum till en halv tum. ID C-Flex 374
17800627 1/4 tum till en halv tum. ID C-Flex 374
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17820627 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SH31091.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6675.00 SEK
    5540.36 SEK / Paket med 10
    Save 1134.64 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-02-2027
Förenkla processanslutning och möjliggör större effektivitet för de flesta uppströms- och nedströmsprocesser.
Standard Fluid Transfer Assembly produkter kopplas samman med Thermo Scientific standard Labtainer BPC, Productainer BPC:er, bioreaktorer för engångsbruk, blandare och fermentorer direkt på verkstadsgolvet för att leverera en omfattande och komplett uppsättning engångsprodukter för att möta behoven i din anläggning eller process. Designad för att underlätta många vanliga processer på verkstadsgolvet såsom provtagning, överföring och fyllning, en passande lösning i önskad slangstorlek och längd kan enkelt väljas från dessa konstruktioner.
  • En uppsättning lagerförda produkter minskar antalet anpassade lagerhållningsenheter (SKU), förenklar beställningsprocessen och minskar kraven på produktlagring
  • Flera tillverkningsställen säkerställer säkerhet i produktförsörjningen
  • Producerad under cGMP-förhållanden i ISO 7 rena områden för att säkerställa en hög kvalitet
  • Karaktäriserad att använda ISO , USP , EP och ASTM testmetoder för att validera prestanda
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Mått 3/8 tum till en halv tum. ID x 1/8 tum vägg
Innehåll och lagring Godkänd för lagring vid omgivningsförhållanden (15 °C till 30 °C).
Slangstil 3/8 tum till en halv tum. ID C-Flex 374
Slangstorlek 2 m (20 tum) Längd