Läs mer
Thermo Scientific™ Standard vätskeöverföringsadaptersats, 1/4 tum. (3/32 tum vägg) till 3/8 tum.
Produktkod. 17830627 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 set
Produktkod. Kvantitet
17830627 1 set
1 options
Produktkod. 17830627 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SH31089.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10160.00 SEK
    8692.76 SEK / Paket med 10
    Save 1467.24 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
I lager
Förenkla processanslutning och möjliggör större effektivitet för de flesta uppströms- och nedströmsprocesser.
Standard Fluid Transfer Assembly produkter kopplas samman med Thermo Scientific standard Labtainer BPC, Productainer BPC:er, bioreaktorer för engångsbruk, blandare och fermentorer direkt på verkstadsgolvet för att leverera en omfattande och komplett uppsättning engångsprodukter för att möta behoven i din anläggning eller process. Designad för att underlätta många vanliga processer på verkstadsgolvet såsom provtagning, överföring och fyllning, en passande lösning i önskad slangstorlek och längd kan enkelt väljas från dessa konstruktioner.
  • En uppsättning lagerförda produkter minskar antalet anpassade lagerhållningsenheter (SKU), förenklar beställningsprocessen och minskar kraven på produktlagring
  • Flera tillverkningsställen säkerställer säkerhet i produktförsörjningen
  • Producerad under cGMP-förhållanden i ISO 7 rena områden för att säkerställa en hög kvalitet
  • Karaktäriserad att använda ISO , USP , EP och ASTM testmetoder för att validera prestanda
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Godkänd för lagring vid omgivningsförhållanden (15 °C till 30 °C).
Kvantitet 1 set
Frakt skick Rumstemperatur
Slangstil 6,35 mm (1/4 tum) ID x 2,4 mm (3/32 tum) vägg till 9,52 mm (3/8 tum) ID x 3,2 mm (1/8 tum) vägg C-Flex 374
Slangledning 1 0.5 m