Läs mer
Thermo Scientific™ Standard vätskeöverföringsadaptersats, BioTitan retention, 1/8 tum till 1/4 tum. (1/16 tum vägg)
Produktkod. 30049048 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Kvantitet:
1 set
Código de producto. Kvantitet
30049048 1 set
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30049048 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor SH31274.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5035.00 SEK
    4178.42 SEK / Paket med 10
    Save 856.58 SEK
    17% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Thermo Scientific Standard vätskeöverföringsenhet med BioTitan produkter ökar flexibiliteten för engångsprodukter. De ansluter till vår standard Labtainer BPC, Productainer BPC:er, bioreaktorer för engångsbruk, blandare och fermentorer precis där du behöver dem.
Thermo Scientific Standard vätskeöverföringsenhet med BioTitan produkter ökar flexibiliteten för engångsprodukter. De ansluter till vår standard Labtainer BPC, Productainer BPC:er, bioreaktorer för engångsbruk, blandare och fermentorer precis där du behöver dem. De ger förenklad anslutning och möjliggör större processeffektivitet för de flesta uppströms- och nedströmsprocesser.
  • En uppsättning lagerförda produkter minskar antalet anpassade lagerhållningsenheter (SKU), förenklar beställningsprocessen och minskar kraven på produktlagring
  • Nu tillverkad med BioTitan Retention Device —designad för att ge överlägsen universell slanghållning som minimerar risken för läckage och fel vid anslutningspunkter
  • Flera tillverkningsställen säkerställer säkerhet i produktförsörjningen
  • Tillverkad under cGMP-förhållanden i ISO 7 rena rum för att säkerställa en hög kvalitet
  • Karaktäriserad att använda ISO , USP , EP och ASTM testmetoder för att validera prestanda
Standard Fluid Transfer Assembly produkter kopplas samman med Thermo Scientific standard BPC produkter för att leverera en omfattande och komplett uppsättning engångsprodukter för att möta behoven i din anläggning eller process. Utformad för att underlätta många vanliga produktionsprocesser såsom provtagning, överföring och fyllning, kan en lämplig lösning i önskad slangstorlek och längd enkelt väljas från dessa konstruktioner.
Alla Standard Fluid Transfer Assembly-produkter är konstruerade av kopplingar med lock och termoplastisk elastomer (TPE)-slang för användning med svetsare. Förlängningssetet finns i en mängd olika slangstorlekar och längder för att möta dina behov av vätskeöverföring.
Dessa standardprodukter för vätskeöverföringsaggregat tillhandahåller en gemensam uppsättning produkter som tillgodoser en omfattande uppsättning behov. De tillverkas på flera ställen globalt för att minimera oro för produktionsavbrott och leveransbrist. Dessa produkter är byggda enligt våra höga kvalitetsstandarder för att underlätta framgången för din process.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Mått 1/8 till 1/4 tum.
För användning med (applikation) Bioprocessing för engångsbruk
Kvantitet 1 set
Produkttyp Adapter set
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.