Läs mer
Thermo Scientific™ Standard vätskeöverföringsadaptersats, BioTitan retention, 3/8 tum till 1/2 tum.
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ Standard Fluid Transfer Assembly with BioTitan products increase single-use product flexibility. They connect to our standard Labtainer BPCs, Productainer BPCs, single-use bioreactors, mixers, and fermenters right where you need them. They deliver simplified connectivity and enable greater process efficiency for most upstream and downstream process operations.
Thermo Scientific Standard vätskeöverföringsenhet med BioTitan produkter ökar flexibiliteten för engångsprodukter. De ansluter till vår standard Labtainer BPC, Productainer BPC:er, bioreaktorer för engångsbruk, blandare och fermentorer precis där du behöver dem. De ger förenklad anslutning och möjliggör större processeffektivitet för de flesta uppströms- och nedströmsprocesser.
- En uppsättning lagerförda produkter minskar antalet anpassade lagerhållningsenheter (SKU), förenklar beställningsprocessen och minskar kraven på produktlagring
- Nu tillverkad med BioTitan Retention Device —designad för att ge överlägsen universell slanghållning som minimerar risken för läckage och fel vid anslutningspunkter
- Flera tillverkningsställen säkerställer säkerhet i produktförsörjningen
- Tillverkad under cGMP-förhållanden i ISO 7 rena rum för att säkerställa en hög kvalitet
- Karaktäriserad att använda ISO , USP , EP och ASTM testmetoder för att validera prestanda
Standard Fluid Transfer Assembly produkter kopplas samman med Thermo Scientific standard BPC produkter för att leverera en omfattande och komplett uppsättning engångsprodukter för att möta behoven i din anläggning eller process. Utformad för att underlätta många vanliga produktionsprocesser såsom provtagning, överföring och fyllning, kan en lämplig lösning i önskad slangstorlek och längd enkelt väljas från dessa konstruktioner.
Alla Standard Fluid Transfer Assembly-produkter är konstruerade av kopplingar med lock och termoplastisk elastomer (TPE)-slang för användning med svetsare. Förlängningssetet finns i en mängd olika slangstorlekar och längder för att möta dina behov av vätskeöverföring.
Dessa standardprodukter för vätskeöverföringsaggregat tillhandahåller en gemensam uppsättning produkter som tillgodoser en omfattande uppsättning behov. De tillverkas på flera ställen globalt för att minimera oro för produktionsavbrott och leveransbrist. Dessa produkter är byggda enligt våra höga kvalitetsstandarder för att underlätta framgången för din process.
Specifikationer
Specifikationer
| Mått | 3/8 till 1/2 tum. |
| För användning med (applikation) | Bioprocessing för engångsbruk |
| Kvantitet | 1 set |
| Produkttyp | Adapter set |