Läs mer
Thermo Scientific™ Standard förlängningssats för vätskeöverföringsenhet
Produktkod. 17830617 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Slangstil:
12,7 mm (1/2 tum) ID, 3,2 mm (1/8 tum) vägg, C-Flex 374, 1 m (3,25 fot)
12,7 mm (1/2 tum) ID, 3,2 mm (1/8 tum) vägg, C-Flex 374, 2,5 m (8,2 fot)
12,7 mm (1/2 tum) ID, 3,2 mm (1/8 tum) vägg, C-Flex 374, 5 m (16,4 fot)
3,2 mm (1/8 tum) ID, 1,6 mm (1/16 tum) vägg, C-Flex 374, 1 m (3,25 fot)
3,2 mm (1/8 tum) ID, 1,6 mm (1/16 tum) vägg, C-Flex 374, 2,5 m (8,2 fot)
3,2 mm (1/8 tum) ID, 1,6 mm (1/16 tum) vägg, C-Flex 374, 5 m (16,4 fot)
6,35 mm (1/4 tum) ID, 1,6 mm (1/16 tum) vägg, C-Flex 374, 1 m (3,25 fot)
6,35 mm (1/4 tum) ID, 1,6 mm (1/16 tum) vägg, C-Flex 374, 2,5 m (8,2 fot)
6,35 mm (1/4 tum) ID, 1,6 mm (1/16 tum) vägg, C-Flex 374, 5 m (16,4 fot)
6,35 mm (1/4 tum) ID, 2,4 mm (3/32 tum) vägg, C-Flex 374, 1 m (3,25 fot)
6,35 mm (1/4 tum) ID, 2,4 mm (3/32 tum) vägg, C-Flex 374, 2,5 m (8,2 fot)
6,35 mm (1/4 tum) ID, 2,4 mm (3/32 tum) vägg, C-Flex 374, 5 m (16,4 fot)
9,52 mm (3/8 tum) ID, 3,2 mm (1/8 tum) vägg, C-Flex 374, 1m (3,25 fot))
9,52 mm (3/8 tum) ID, 3,2 mm (1/8 tum) vägg, C-Flex 374, 2,5 m (8,2 fot)
9,52 mm (3/8 tum) ID, 3,2 mm (1/8 tum) vägg, C-Flex 374, 5 m (16,4 fot)
Slangstorlek:
1 m (3,25 fot)
2,5 m (8,2 fot)
5 m (16,4 fot)
Mått:
1/2 tum ID x 1/8 tum vägg
1/4 tum ID x 1/16 tum vägg
1/4 tum ID x 3/32 tum vägg
1/8 tum ID x 1/16 tum vägg
3/8 tum ID x 1/8 tum vägg
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Slangstil Slangstorlek Mått
17830617 3,2 mm (1/8 tum) ID, 1,6 mm (1/16 tum) vägg, C-Flex 374, 2,5 m (8,2 fot) 2,5 m (8,2 fot) 1/8 tum ID x 1/16 tum vägg
17850677 12,7 mm (1/2 tum) ID, 3,2 mm (1/8 tum) vägg, C-Flex 374, 5 m (16,4 fot) 5 m (16,4 fot) 1/2 tum ID x 1/8 tum vägg
17820617 3,2 mm (1/8 tum) ID, 1,6 mm (1/16 tum) vägg, C-Flex 374, 5 m (16,4 fot) 5 m (16,4 fot) 1/8 tum ID x 1/16 tum vägg
17850617 6,35 mm (1/4 tum) ID, 1,6 mm (1/16 tum) vägg, C-Flex 374, 1 m (3,25 fot) 1 m (3,25 fot) 1/4 tum ID x 1/16 tum vägg
17840617 6,35 mm (1/4 tum) ID, 1,6 mm (1/16 tum) vägg, C-Flex 374, 2,5 m (8,2 fot) 2,5 m (8,2 fot) 1/4 tum ID x 1/16 tum vägg
17830677 6,35 mm (1/4 tum) ID, 1,6 mm (1/16 tum) vägg, C-Flex 374, 5 m (16,4 fot) 5 m (16,4 fot) 1/4 tum ID x 1/16 tum vägg
17810677 6,35 mm (1/4 tum) ID, 2,4 mm (3/32 tum) vägg, C-Flex 374, 1 m (3,25 fot) 1 m (3,25 fot) 1/4 tum ID x 3/32 tum vägg
17860617 6,35 mm (1/4 tum) ID, 2,4 mm (3/32 tum) vägg, C-Flex 374, 2,5 m (8,2 fot) 2,5 m (8,2 fot) 1/4 tum ID x 3/32 tum vägg
17880617 6,35 mm (1/4 tum) ID, 2,4 mm (3/32 tum) vägg, C-Flex 374, 5 m (16,4 fot) 5 m (16,4 fot) 1/4 tum ID x 3/32 tum vägg
17870617 9,52 mm (3/8 tum) ID, 3,2 mm (1/8 tum) vägg, C-Flex 374, 1m (3,25 fot)) 1 m (3,25 fot) 3/8 tum ID x 1/8 tum vägg
17840677 9,52 mm (3/8 tum) ID, 3,2 mm (1/8 tum) vägg, C-Flex 374, 2,5 m (8,2 fot) 2,5 m (8,2 fot) 3/8 tum ID x 1/8 tum vägg
17810617 3,2 mm (1/8 tum) ID, 1,6 mm (1/16 tum) vägg, C-Flex 374, 1 m (3,25 fot) 1 m (3,25 fot) 1/8 tum ID x 1/16 tum vägg
17860677 9,52 mm (3/8 tum) ID, 3,2 mm (1/8 tum) vägg, C-Flex 374, 5 m (16,4 fot) 5 m (16,4 fot) 3/8 tum ID x 1/8 tum vägg
17810627 12,7 mm (1/2 tum) ID, 3,2 mm (1/8 tum) vägg, C-Flex 374, 1 m (3,25 fot) 1 m (3,25 fot) 1/2 tum ID x 1/8 tum vägg
17890617 12,7 mm (1/2 tum) ID, 3,2 mm (1/8 tum) vägg, C-Flex 374, 2,5 m (8,2 fot) 2,5 m (8,2 fot) 1/2 tum ID x 1/8 tum vägg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Produktkod. 17830617 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SH31079.02
Förenkla processanslutning och möjliggör större effektivitet för de flesta uppströms- och nedströmsprocesser.
Standard Fluid Transfer Assembly produkter kopplas samman med Thermo Scientific standard Labtainer BPC, Productainer BPC:er, bioreaktorer för engångsbruk, blandare och fermentorer direkt på verkstadsgolvet för att leverera en omfattande och komplett uppsättning engångsprodukter för att möta behoven i din anläggning eller process. Designad för att underlätta många vanliga processer på verkstadsgolvet såsom provtagning, överföring och fyllning, en passande lösning i önskad slangstorlek och längd kan enkelt väljas från dessa konstruktioner.
  • En uppsättning lagerförda produkter minskar antalet anpassade lagerhållningsenheter (SKU), förenklar beställningsprocessen och minskar kraven på produktlagring
  • Flera tillverkningsställen säkerställer säkerhet i produktförsörjningen
  • Producerad under cGMP-förhållanden i ISO 7 rena områden för att säkerställa en hög kvalitet
  • Karaktäriserad att använda ISO , USP , EP och ASTM testmetoder för att validera prestanda
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Mått 1/8 tum ID x 1/16 tum vägg
Innehåll och lagring Godkänd för lagring vid omgivningsförhållanden (15 °C till 30 °C).
Slangstil 3,2 mm (1/8 tum) ID, 1,6 mm (1/16 tum) vägg, C-Flex 374, 2,5 m (8,2 fot)
Slangstorlek 2,5 m (8,2 fot)