Läs mer
Thermo Scientific™ Standard vätskeöverföringsenhet Y Set
Produktkod. 17840627 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Slangstil:
3 x 12,7 mm (1/2 tum) ID C-Flex 374
3 x 3,2 mm (1/8 tum) ID C-Flex 374
3 x 6,35 mm (1/4 tum) ID C-Flex 374
3 x 9,52 mm (3/8 tum) ID C-Flex 374
Mått:
1/2 tum ID x 1/8 tum vägg
1/4 tum ID x 1/16 tum vägg
1/4 tum ID x 3/32 tum vägg
1/8 tum ID x 1/16 tum vägg
3/8 tum ID x 1/8 tum vägg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Slangstil Mått
17840627 3 x 3,2 mm (1/8 tum) ID C-Flex 374 1/8 tum ID x 1/16 tum vägg
17850627 3 x 6,35 mm (1/4 tum) ID C-Flex 374 1/4 tum ID x 1/16 tum vägg
17800807 3 x 6,35 mm (1/4 tum) ID C-Flex 374 1/4 tum ID x 3/32 tum vägg
17890677 3 x 9,52 mm (3/8 tum) ID C-Flex 374 3/8 tum ID x 1/8 tum vägg
17880627 3 x 12,7 mm (1/2 tum) ID C-Flex 374 1/2 tum ID x 1/8 tum vägg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17840627 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SH31092.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3895.00 SEK
    3230.93 SEK / Paket med 10
    Save 664.07 SEK
    17% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förenkla processanslutning och möjliggör större effektivitet för de flesta uppströms- och nedströmsprocesser.
Standard Fluid Transfer Assembly produkter kopplas samman med Thermo Scientific standard Labtainer BPC, Productainer BPC:er, bioreaktorer för engångsbruk, blandare och fermentorer direkt på verkstadsgolvet för att leverera en omfattande och komplett uppsättning engångsprodukter för att möta behoven i din anläggning eller process. Designad för att underlätta många vanliga processer på verkstadsgolvet såsom provtagning, överföring och fyllning, en passande lösning i önskad slangstorlek och längd kan enkelt väljas från dessa konstruktioner.
  • En uppsättning lagerförda produkter minskar antalet anpassade lagerhållningsenheter (SKU), förenklar beställningsprocessen och minskar kraven på produktlagring
  • Flera tillverkningsställen säkerställer säkerhet i produktförsörjningen
  • Producerad under cGMP-förhållanden i ISO 7 rena områden för att säkerställa en hög kvalitet
  • Karaktäriserad att använda ISO , USP , EP och ASTM testmetoder för att validera prestanda
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Mått 1/8 tum ID x 1/16 tum vägg
Innehåll och lagring Godkänd för lagring vid omgivningsförhållanden (15 °C till 30 °C).
Slangstil 3 x 3,2 mm (1/8 tum) ID C-Flex 374
Slangstorlek 2 x 0,51 m (20 tum) till 0,51 m (20 tum)