Läs mer
Thermo Scientific™ Standard pumpsats för vätskeöverföring
Produktkod. 17800687 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Mått:
1/2 tum ID x 1/8 tum vägg
1/4 tum ID x 3/32 tum vägg
3/8 tum ID x 1/8 tum vägg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått
17800687 3/8 tum ID x 1/8 tum vägg
17810687 1/4 tum ID x 3/32 tum vägg
17820687 1/2 tum ID x 1/8 tum vägg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17800687 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SH31100.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12910.00 SEK
    11046.90 SEK / Paket med 10
    Save 1863.10 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-02-2027
Förenkla processanslutning och möjliggör större effektivitet för de flesta uppströms- och nedströmsprocesser.
Standard Fluid Transfer Assembly produkter kopplas samman med Thermo Scientific standard Labtainer BPC, Productainer BPC:er, bioreaktorer för engångsbruk, blandare och fermentorer direkt på verkstadsgolvet för att leverera en omfattande och komplett uppsättning engångsprodukter för att möta behoven i din anläggning eller process. Designad för att underlätta många vanliga processer på verkstadsgolvet såsom provtagning, överföring och fyllning, en passande lösning i önskad slangstorlek och längd kan enkelt väljas från dessa konstruktioner.
  • En uppsättning lagerförda produkter minskar antalet anpassade lagerhållningsenheter (SKU), förenklar beställningsprocessen och minskar kraven på produktlagring
  • Flera tillverkningsställen säkerställer säkerhet i produktförsörjningen
  • Producerad under cGMP-förhållanden i ISO 7 rena områden för att säkerställa en hög kvalitet
  • Karaktäriserad att använda ISO , USP , EP och ASTM testmetoder för att validera prestanda
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Mått 3/8 tum ID x 1/8 tum vägg
Innehåll och lagring Godkänd för lagring vid omgivningsförhållanden (15 °C till 30 °C).
Slangstil 9,52 mm (3/8 tum) ID x 3,2 mm (1/8 tum) vägg, 0,25 m (10 tum) C-Flex 374 till 0,5 m (19,7 tum) Pharmed BPT till 0,25 m (10 tum), C-Flex 374
Slangstorlek 0,25 m C-Flex 374, 0,5 m Pharmed BPT