Läs mer
Thermo Scientific™ Standard pumpsats för vätskeöverföring
Produktkod. p-8245129 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Mått:
1/2 in. ID x 1/8 in. wall
1/4 in. ID x 3/32 in. wall
3/8 in. ID x 1/8 in. wall
Produktkod. 17810687
Brand: Thermo Scientific™ SH31099.01
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Förenkla processanslutning och möjliggör större effektivitet för de flesta uppströms- och nedströmsprocesser.
Standard Fluid Transfer Assembly produkter kopplas samman med Thermo Scientific standard Labtainer BPC, Productainer BPC:er, bioreaktorer för engångsbruk, blandare och fermentorer direkt på verkstadsgolvet för att leverera en omfattande och komplett uppsättning engångsprodukter för att möta behoven i din anläggning eller process. Designad för att underlätta många vanliga processer på verkstadsgolvet såsom provtagning, överföring och fyllning, en passande lösning i önskad slangstorlek och längd kan enkelt väljas från dessa konstruktioner.
  • En uppsättning lagerförda produkter minskar antalet anpassade lagerhållningsenheter (SKU), förenklar beställningsprocessen och minskar kraven på produktlagring
  • Flera tillverkningsställen säkerställer säkerhet i produktförsörjningen
  • Producerad under cGMP-förhållanden i ISO 7 rena områden för att säkerställa en hög kvalitet
  • Karaktäriserad att använda ISO , USP , EP och ASTM testmetoder för att validera prestanda
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Mått 1/4 in. ID x 3/32 in. wall
Innehåll och lagring Godkänd för lagring vid omgivningsförhållanden (15 °C till 30 °C).
Slangstil 6,35 mm (1/4 tum) ID x 2,4 mm (3/32 tum) vägg, 0,25 m (10 tum) C-Flex 374 till 0,5 m (19,7 tum) Pharmed BPT till 0,25 m (10 tum), C-Flex 374
Slangstorlek 0.25 m C-Flex 374, 0.5m Pharmed BPT