Läs mer
Cole-Parmer™ Rochester Pean pincett av standardkvalitet, rak
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Längd (metrisk):
18.415 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Standardbetyg
- Stål, rostfritt
- Typ rak ände
- Ej avsedd för medicinska tillämpningar eller patientanvändning
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (engelska) | 7,25 tum. |
| Material | Rostfritt stål |
| Längd (metrisk) | 18.415 cm |
| Produkttyp | Tång |
| Kvalitet | Standard |
| För användning med (applikation) | Väl lämpad för mindre kritiska applikationer |
| Beskrivning | Rochester Pean pincett med rak ände av standardkvalitet; Autoklaveringsbar |
| Stil | Rak ände |