Läs mer
BRAND™ Standard jordfogtratt
Produktkod. 11804120 Handla allt Brand Produkter
Diameter (metrisk) Överst:
40 mm
50 mm
80 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Produktkod. 11804120
Brand: BRAND™ 94905
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Halvrund kropp
  • Skaft passar standard jorduttag
  • Idealisk för att fylla vätskor eller pulver i flerhalsade kolvar
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Diameter (metrisk) Överst 40 mm
    Material Polypropen
    För användning med (utrustning) Skaft för NS 14/23
    Kvantitet 10
    Produkttyp Standard jordfogtratt