Läs mer
Koettermann™ Standard Hängskåp, 600x780x350mm
Produktkod. 15773102
Change view
Dörrtyp:
Öppen framsida/ingen dörr
Antal dörrar:
Hold (Håll)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Dörrtyp Antal dörrar Förpackningsstorlek
15773102 Öppen framsida/ingen dörr Hold (Håll) Varje
1 options
Produktkod. 15773102 Leverantör Koettermann™ Leverantörsnummer 30700191
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Koettermann™ Standard hängande skåp, 600x780x350 mm ger lämplig förvaring för att tillgodose en mängd olika laboratoriebehov.
  • Vägghängt skåp
  • Öppen framsida
  • En hylla
  • Sidopaneler
Specifikationer
Produkttyp Vägghängt skåp
Mått (D x B x H) 350 x 600 x 630 mm
Dörrtyp Öppen framsida/ingen dörr
Låsmekanism Nej
Antal dörrar Hold (Håll)
Antal hyllor 1