Läs mer
Koettermann™ Standard Hängskåp, 600x780x366mm
Låsmekanism:
Ja
Nej
Dörrtyp:
Högersvängdörr
Vänstersvängdörr
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Vägghängt skåp
- En dörr
- En hylla
- Sidopaneler
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Vägghängt skåp |
| Mått (D x B x H) | 366 x 600 x 780 mm |
| Dörrtyp | Vänstersvängdörr |
| Låsmekanism | Ja |
| Antal dörrar | 1 |
| Antal hyllor | 1 |