Läs mer
Koettermann™ Standard Hängskåp, 900x780x350mm
Produktkod. 15703122
Låsmekanism:
Ja
Nej
Dörrtyp:
Skjutdörrar i glas
Öppna front/inga dörrar
Antal dörrar:
1
Hold (Håll)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15703122
Brand: Koettermann™ 30700204
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Koettermann™ Standard hängande skåp, 900x780x350 mm ger lämplig förvaring för att tillgodose en mängd olika laboratoriebehov.
  • Vägghängt skåp
  • En hylla
  • Sidopaneler
Specifikationer
Produkttyp Vägghängt skåp
Mått (D x B x H) 350 x 900 x 780 mm
Dörrtyp Öppna front/inga dörrar
Låsmekanism Nej
Antal dörrar Hold (Håll)
Antal hyllor 1