Läs mer
Koettermann™ Standard Hängskåp, 900x780x366mm
Låsmekanism:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Vägghängt skåp
- Två dörrar
- En hylla
- Sidopaneler
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Vägghängt skåp |
| Mått (D x B x H) | 366 x 900 x 780 mm |
| Låsmekanism | Nej |
| Antal dörrar | 2 |
| Antal hyllor | 1 |