Läs mer
Sampling Systems™ Standard Heavy Duty Ex Handrulle
Produktkod. 15899341 Handla allt Sampling Systems Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
175 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Diameter (metrisk) unitSize
15899341 175 mm Varje
1 options
Produktkod. 15899341 Leverantör Sampling Systems™ Leverantörsnummer 5070D05
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sampling Systems™ Standard Heavy Duty Ex Hand Reel är för användning med Sub Sampler Pro.
  • För användning med Sub Sampler Pro
  • Polypropenkonstruktion
Specifikationer
Produkttyp Hand Reel
Material Conductive Polyamide, Aluminum
Diameter (metrisk) 175 mm
Bredd (metrisk) 55 mm