Läs mer
Koettermann™ Standard individuellt bord, C-ram, 1200x750x750mm
Produktkod. 15548555
Change view
Inkluderar: Trespa Toplab Plus Bänkskiva
Produktkod.
15548555 Inkluderar: Trespa Toplab Plus Bänkskiva
1 options
Produktkod. 15548555 Leverantör Koettermann™ Leverantörsnummer 50500062
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14265.00 SEK
    9599.30 SEK / Paket med 1
    Save 4665.70 SEK
    32% Av
Beräknad leverans: 09-03-2027
Koettermann™ Standard Individual Table, C-Frame, 1200x750x750mm är ett fristående bord med en slitstark bänkskiva och ben av C-typ.
  • Bord med ben av typ C
  • Trespa Toplab Plus bänkskiva
Specifikationer
Produkttyp Tabell
Djup (metriskt) 750 mm
Höjd (metrisk) 750 mm
Inkluderar Trespa Toplab Plus Bänkskiva
Monteringstyp Ben av C-typ
Bredd (metrisk) 1200 mm