Läs mer
Koettermann™ Standard individuellt bord, C-ram, 1500x750x750mm
Produktkod. 15598545
Change view
Inkluderar: TopResist bänkskiva
Produktkod.
15598545 Inkluderar: TopResist bänkskiva
1 options
Produktkod. 15598545 Leverantör Koettermann™ Leverantörsnummer 50500057
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14920.00 SEK
    10015.80 SEK / Paket med 1
    Save 4904.20 SEK
    32% Av
Beräknad leverans: 09-03-2027
Koettermann™ Standard Individual Table, C-Frame, 1500x750x750mm är ett fristående bord med en slitstark bänkskiva och ben av C-typ.
  • Bord med ben av typ C
  • TopResist bänkskiva
Specifikationer
Produkttyp Tabell
Djup (metriskt) 750 mm
Höjd (metrisk) 750 mm
Inkluderar TopResist bänkskiva
Monteringstyp Ben av C-typ
Bredd (metrisk) 1500 mm