Läs mer
Koettermann™ Standard individuellt bord, C-ram, 1200x750x750mm
Produktkod. 15578545
Change view
Inkluderar: TopResist bänkskiva
Produktkod.
15578545 Inkluderar: TopResist bänkskiva
1 options
Produktkod. 15578545 Leverantör Koettermann™ Leverantörsnummer 50500055
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11605.00 SEK
    7724.95 SEK / Paket med 1
    Save 3880.05 SEK
    33% Av
Beräknad leverans: 09-03-2027
Koettermann™ Standard Individual Table, C-Frame, 1200x750x750mm är ett fristående bord med en slitstark bänkskiva och ben av C-typ.
  • Bord med ben av typ C
  • TopResist bänkskiva
Specifikationer
Produkttyp Tabell
Djup (metriskt) 750 mm
Höjd (metrisk) 750 mm
Inkluderar TopResist bänkskiva
Monteringstyp Ben av C-typ
Bredd (metrisk) 1200 mm