Läs mer
Brannan Standard infraröd industriell termometer
Produktkod. 31810762
Change view
Max. Temperatur (metrisk):
350 °C
Produktkod. Max. Temperatur (metrisk)
31810762 350 °C
1 options
Produktkod. 31810762 Leverantör Brannan Leverantörsnummer 38/701/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    803.39 SEK
    433.18 SEK / Paket med 1
    Save 370.21 SEK
    46% Av
Beräknad leverans: 23-11-2026
Handhållen industriell infraröd termometer
  • Handhållen testtermometer med flexibel kabel och avsmalnande sond i rostfritt stål för noggrann temperaturmätning
  • Helt vattentät IP68-klassning
  • Temperaturområde -40 °C till +300 °C
  • Levereras med tvåpunktskalibreringscertifikat vid 0 °C och 100 °C
  • Hög-/lågtemperaturlarm
  • Backbelysning
  • Magnet monterad på baksidan
  • Maxmin-inspelning
  • Automatisk avstängning
  • Handhållet, flipstativ och hängkrok
  • HACCP-kompatibel
  • Levereras med skyddspåse
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE, ROHS, WEEE
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Digital infraröd
Max. Temperatur (engelska) 662 °F
Max. Temperatur (metrisk) 350 °C
Min. Temperatur (engelska) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Kalibrerad Fabrikskalibrerad
Batterityp 1 x 9 V
Visa Digital LCD
IP-betyg Hold (Håll)