Läs mer
IDEX Health & Science, LLC Standard, metrisk gängad adapter
Produktkod. 12947749
Change view
Anslutningar:
Hona M6 platt botten till hane 10-32 konisk port
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Anslutningar Förpackningsstorlek
12947749 Hona M6 platt botten till hane 10-32 konisk port Varje
1 options
Produktkod. 12947749 Leverantör IDEX Health & Science, LLC Leverantörsnummer 0201410
Beräknad leverans: 07-12-2026
Idealiskt för att sammanfoga kopplingar med olika gängor
Vår standard, metriska gängadapter, är idealisk för att sätta ihop kontakter med olika gängor. P-650 har en konfiguration med kvinnlig M6 platt botten till hane 10-32 konport. Inga kopplingar ingår i denna gängadapter.
  • Standard, metrisk gängad adapter
  • Idealiskt för att sammanfoga kopplingar med olika gängor
  • Konfiguration med hona M6 från flat bottom till hane 10-32 konad port
  • Inga beslag ingår
  • Svept volym: 6,7 μl
  • Genomgående hål: 0,75 mm (0,030 tum)
  • Tråd till tråd: Kvinnlig till hane
  • Trådportkonfiguration koned: M6 till 10-32
  • Material: PEEK
Specifikationer
Typ Gängad adapter
Tryckvärdering 1000 psi (69 bar)
Svep volym 6,7 μl
Anslutningar Hona M6 platt botten till hane 10-32 konisk port
Trådstorlek 0,75 mm (0,030 tum)
Material PEEK
För användning med (utrustning) Hane 10-32 år Konformad x kvinna M6 Flat Bottom