Läs mer
Thermo Scientific™ Standard Plate Count Agar (APHA) (Dehydrerad)
Produktkod. 10679554
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. 10679554
Brand: Thermo Scientific™ CM0463B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Bestäm antalet tallrikar av mikroorganismer i livsmedel, mejeriprover, avloppsvatten och andra material av sanitär betydelse med detta medium.
  • Uppfyller formuleringen av APHA, AOAC och PHLS
  • Kvalitetskontroll av Standard Plate Count Agar (APHA) inkluderar testning i enlighet med ISO 11133:2014
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad APHA, AOAC , PHLS, ISO 11133:2014
Form Pulver
Produkttyp Agar
Testtyp Standard plattantal för mikroorganismer
Kvantitet 500 g
Avkastning För 21,3L medium
For laboratory use only