Läs mer
Ratiolab™ Standard engångspåsar av polypropenavfall
Beskrivning
- Autoklaverbar vid 121 °C
- Påsen får inte vara helt stängd för autoklavering
- Praktiskt bänkstativ, plastbelagt, med 3 gummifötter tillgängliga för påsstorlek 200 x 300 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Disponibel | Engångsbruk |
| Material | Polypropen |
| Mått (L x B) | 700W x 1100mmH |
| Produkttyp | Avfallspåse |
| Kapacitet (metrisk) | 110 l |
| Tjocklek (metrisk) | 50μ m |