Läs mer
Thermo Scientific™ Manuella, avtagbar nål, gastäta sprutor för GC-instrument
Handla allt Thermo Scientific ProdukterDescrizione
Använda Thermo Scientific™ Avtagbara nålsprutor för exakt och reproducerbar manuell provintroduktion i GC-instrument, med eller utan nål.
Få hållbarhet, tydlighet och noggrannhet från Thermo Scientific™ Manuella avtagbara nålsprutor. Används för manuell provinjektion i gaskromatografiinstrument (GC) med eller utan nål, de ger noggrannhet och reproducerbarhet som ger förtroende för analytiska resultat, gång efter gång. Välj från en mängd olika storlekar och typer. Dessa sprutor finns i standard industristorlek med svarta lättlästa och lösningsmedelsbeständiga markeringar.
The enhanced design of the syringes delivers:
- Improved solvent resistance
- Greater temperature range
- Increased operational smoothness
- Longer lifetime and improved cycle life
Clarity
Syringes are provided with a clear, easy-to-read black scale, which aids in consistent delivery of samples for manual syringes and easy identification of installed autosampler syringes.
Accuracy
The enhanced design of the syringe has eliminated areas where the sample can become trapped and potentially cause carryover:
- Closer fit between the plunger tip and PTFE insert at the zero position
- Tighter fit between PTFE insert and glass barrel
- Improved fixed needle attachment
In addition, the reduction in adhesive from the fluid path enhances durability and reduces the risk of sample interaction with the adhesive.
Specifica
Specifica
| Nålmätare | 22 G |
| Längd (metrisk) | 50 mm |
| Produkttyp | Gas Tight GC Autosampler Syringe, Removable Needle |
| Disponibel | Reusable |
| Nålpunktsnummer | 365 RNL25 |
| Kvantitet | 1/Ea. |
| Volym (metrisk) | 250 μL |
| Längd (metrisk) nål | 50 mm |
| Nålpunktstil | Blunt |
| För användning med (utrustning) | Rheodyne and Valco Injectors |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.