Läs mer
Thermo Scientific™ Manuella, avtagbar nål, gastäta sprutor för GC-instrument
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Använda Thermo Scientific™ Avtagbara nålsprutor för exakt och reproducerbar manuell provintroduktion i GC-instrument, med eller utan nål.
Få hållbarhet, tydlighet och noggrannhet från Thermo Scientific™ Manuella avtagbara nålsprutor. Används för manuell provinjektion i gaskromatografiinstrument (GC) med eller utan nål, de ger noggrannhet och reproducerbarhet som ger förtroende för analytiska resultat, gång efter gång. Välj från en mängd olika storlekar och typer. Dessa sprutor finns i standard industristorlek med svarta lättlästa och lösningsmedelsbeständiga markeringar.
Den förbättrade designen av sprutorna ger:
- Förbättrad lösningsmedelsbeständighet
- Större temperaturområde
- Ökad driftjämnhet
- Längre livslängd och förbättrad cykellivslängd
Klarhet
Sprutorna är försedda med en tydlig, lättavläst svart skala, vilket underlättar konsekvent leverans av prover för manuella sprutor och enkel identifiering av installerade autosampler-sprutor.
Noggrannhet
Den förbättrade designen av sprutan har eliminerat områden där provet kan fastna och potentiellt orsaka överföring:
- Tätare passning mellan kolvspetsen och PTFE-insatsen i nollläget
- Tätare passform mellan PTFE-insats och glascylinder
- Förbättrad fast nålfästning
Dessutom förbättrar minskningen av lim från vätskebanan hållbarheten och minskar risken för provinteraktion med limmet.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Gastät; 1 ml; 50 mm L; 23 gauge avtagbar |
| Nålmätare | 23 G |
| Längd (metrisk) | 50 mm |
| Produkttyp | Gatät GC Autosampler-spruta, avtagbar nål |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Nålpunktsnummer | 365 RN235 |
| Kvantitet | 1 st. |
| Volym (metrisk) | 1 ml |
| Längd (metrisk) nål | 50 mm |
| Nålpunktstil | Fasa |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.