Läs mer
Thermo Scientific™ Manuella, avtagbar nål, gastäta sprutor för GC-instrument
Produktkod. 15224583 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Volym (metrisk):
10 μl
25 μL
25μ L
50 μl
100 μl
250 μL
500 μL
1 mL
5 mL
10 mL
Nålmätare:
22 G
22s G
23 G
25 G
26s G
Nålpunktstil:
90° Trubbig
Blunt
Fasa
Sidohål
Trubbig
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15224583
Brand: Thermo Scientific™ 365M5212
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använda Thermo Scientific™ Avtagbara nålsprutor för exakt och reproducerbar manuell provintroduktion i GC-instrument, med eller utan nål.
Få hållbarhet, tydlighet och noggrannhet från Thermo Scientific™ Manuella avtagbara nålsprutor. Används för manuell provinjektion i gaskromatografiinstrument (GC) med eller utan nål, de ger noggrannhet och reproducerbarhet som ger förtroende för analytiska resultat, gång efter gång. Välj från en mängd olika storlekar och typer. Dessa sprutor finns i standard industristorlek med svarta lättlästa och lösningsmedelsbeständiga markeringar.
Begränsad garantiperiod: Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Nålmätare 22 G
Längd (metrisk) 50 mm
Produkttyp Gatät GC Autosampler-spruta, avtagbar nål
Nålpunktsnummer 365 RN463
Kvantitet 1 st.
Volym (metrisk) 5 mL
Längd (metrisk) nål 50 mm
Nålpunktstil Fasa
För användning med (utrustning) Gaskromatografisystem
Ersättningsnål 365RN463
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.