Läs mer
Thermo Scientific™ Manuella, avtagbar nål, gastäta sprutor för GC-instrument
Produktkod. 15234573 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Volym (metrisk):
10 μl
25 μl
25μ L
50 μl
100 μl
250 μl
500 μL
1 ml
5 ml
10 ml
Nålmätare:
22 G
22s G
23 G
25 g
26s G
Nålpunktstil:
90° Trubbig
Fasa
Sidohål
Trubbig
Förpackningsstorlek:
Varje
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Nålmätare Nålpunktstil Förpackningsstorlek
15234573 10 μl 26s G Fasa Varje
10111033 10 μl 22 G 90° Trubbig Varje
10552455 25 μl 22s G Trubbig Varje
10630564 50 μl 22 G 90° Trubbig Varje
10523035 100 μl 22 G 90° Trubbig Varje
10394563 250 μl 22 G Trubbig Varje
10435923 500 μL 22s G Trubbig Varje
11524070 1 ml 22s G Trubbig Varje
15224583 5 ml 22 G Fasa Varje
15224603 5 ml 22s G Trubbig Varje
15244583 10 ml 22 G Fasa Varje
15254583 10 ml 22s G Trubbig Varje
15274583 10 ml 22s G Sidohål Varje
10117714 25μ L 25 g Fasa Varje
10127744 500 μL 25 g Fasa Varje
10640626 1 ml 23 G Fasa Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Produktkod. 15234573 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 365D0811
Beräknad leverans: 03-12-2026
Använda Thermo Scientific™ Avtagbara nålsprutor för exakt och reproducerbar manuell provintroduktion i GC-instrument, med eller utan nål.
Få hållbarhet, tydlighet och noggrannhet från Thermo Scientific™ Manuella avtagbara nålsprutor. Används för manuell provinjektion i gaskromatografiinstrument (GC) med eller utan nål, de ger noggrannhet och reproducerbarhet som ger förtroende för analytiska resultat, gång efter gång. Välj från en mängd olika storlekar och typer. Dessa sprutor finns i standard industristorlek med svarta lättlästa och lösningsmedelsbeständiga markeringar.
Begränsad garantiperiod: Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Nålmätare 26s G
Längd (metrisk) 50 mm
Produkttyp Gatät GC Autosampler-spruta, avtagbar nål
Nålpunktsnummer 365 RN215
Kvantitet 1 st.
Volym (metrisk) 10 μl
Längd (metrisk) nål 50 mm
Nålpunktstil Fasa
För användning med (utrustning) Gaskromatografisystem
Ersättningsnål 365RN215
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.