Läs mer
Thermo Scientific™ Manuella, avtagbar nål, gastäta sprutor för GC-instrument
Produktkod. 15274583 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Volym (metrisk):
10 μl
25 μl
25μ L
50 μl
100 μl
250 μl
500 μL
1 ml
5 ml
10 ml
Nålmätare:
22 G
22s G
23 G
25 g
26s G
Nålpunktstil:
90° Trubbig
Fasa
Sidohål
Trubbig
Förpackningsstorlek:
Varje
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Nålmätare Nålpunktstil unitSize
15274583 10 ml 22s G Sidohål Varje
10111033 10 μl 22 G 90° Trubbig Varje
10552455 25 μl 22s G Trubbig Varje
10630564 50 μl 22 G 90° Trubbig Varje
10523035 100 μl 22 G 90° Trubbig Varje
10394563 250 μl 22 G Trubbig Varje
10435923 500 μL 22s G Trubbig Varje
15234573 10 μl 26s G Fasa Varje
11524070 1 ml 22s G Trubbig Varje
15224583 5 ml 22 G Fasa Varje
15224603 5 ml 22s G Trubbig Varje
15244583 10 ml 22 G Fasa Varje
15254583 10 ml 22s G Trubbig Varje
10117714 25μ L 25 g Fasa Varje
10127744 500 μL 25 g Fasa Varje
10640626 1 ml 23 G Fasa Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Produktkod. 15274583 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 365N8923
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använda Thermo Scientific™ Avtagbara nålsprutor för exakt och reproducerbar manuell provintroduktion i GC-instrument, med eller utan nål.
Få hållbarhet, tydlighet och noggrannhet från Thermo Scientific™ Manuella avtagbara nålsprutor. Används för manuell provinjektion i gaskromatografiinstrument (GC) med eller utan nål, de ger noggrannhet och reproducerbarhet som ger förtroende för analytiska resultat, gång efter gång. Välj från en mängd olika storlekar och typer. Dessa sprutor finns i standard industristorlek med svarta lättlästa och lösningsmedelsbeständiga markeringar.
Varaktighet
Den förbättrade designen av sprutorna ger:
  • Förbättrad lösningsmedelsbeständighet
  • Större temperaturområde
  • Ökad driftjämnhet
  • Längre livslängd och förbättrad cykellivslängd
Klarhet
Sprutorna är försedda med en tydlig, lättavläst svart skala, vilket underlättar konsekvent leverans av prover för manuella sprutor och enkel identifiering av installerade autosampler-sprutor.
Noggrannhet
Den förbättrade designen av sprutan har eliminerat områden där provet kan fastna och potentiellt orsaka överföring:
  • Tätare passning mellan kolvspetsen och PTFE-insatsen i nollläget
  • Tätare passform mellan PTFE-insats och glascylinder
  • Förbättrad fast nålfästning
Dessutom förbättrar minskningen av lim från vätskebanan hållbarheten och minskar risken för provinteraktion med limmet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Nålmätare 22s G
Längd (metrisk) 50 mm
Produkttyp Gatät GC Autosampler-spruta, avtagbar nål
Nålpunktsnummer 365 RN461
Kvantitet 1 st.
Volym (metrisk) 10 ml
Längd (metrisk) nål 50 mm
Nålpunktstil Sidohål
För användning med (utrustning) Gaskromatografisystem
Ersättningsnål 365RN465
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.