Läs mer
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ SPT-3350 Silikonslang
Produktkod. 11998179
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
6,4 mm
8 mm
11,1 mm
15,9 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
11,2 mm
12,8 mm
15,9 mm
20,6 mm
Förpackningsstorlek:
15m
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Diameter (metrisk) Yttre unitSize
11998179 6,4 mm 11,2 mm 15m
11908189 8 mm 12,8 mm 15m
12326889 11,1 mm 15,9 mm Varje
12366889 15,9 mm 20,6 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11998179 Leverantör Saint Gobain Life Sciences Leverantörsnummer 9570214
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8695.00 SEK
    7342.92 SEK / 15m
    Save 1352.08 SEK
    15% Av
 Begränsad artikel
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Tygon™ SPT-3350 Silikonslang för överföring av mat och dryck.
Tygon™ SPT-3350 slang från Saint-Gobain är idealisk för utmatning av mat och dryck. Den är upp till tre gånger smidigare än andra silikonslangar.
  • Ultraslät inre borrning minskar risken för infångning av partiklar
  • Minimalt extraherbart hjälper till att bibehålla vätskeintegriteten
  • Utmärkta vätskeflödesegenskaper
  • Komplett inventering av tillgängliga standardstorlekar, inklusive metriska storlekar
Typiska tillämpningar
  • Utskänkning av mat och dryck
Tygon™ SPT-3350-slangar uppfyller FDA 21 CFR 175.300 och NSF 51 certifiering.
Tygon™ SPT-3350 silikonslang har en Master File med USA Food and Drug Administration.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA (21 CFR Part 177.2600), NSF 51, ISO 10993
Diameter (engelska) Inre 0,25 tum
Diameter (metrisk) Inre 6,4 mm
Material Silikon
Diameter (engelska) Yttre 0,44 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 11,2 mm
Total längd (engelska) 49.2 ft.
Total längd (metrisk) 15 m
Tjocklek (engelska) 0,09 tum.
Tjocklek (metrisk) 2.4 mm
För användning med (applikation) Läkemedels-, kosmetik- och medicinsk industri.
Min. Driftstemperatur (engelska) -112 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -80 °C
Förpackningsmängd 1 st
Färg Genomskinligt
Hårdhet 50 (Shore A)
Flexibilitet Flexibel
Maximalt tryck 0,84 bar (vid 23 °C)/0,77 bar (vid 160 °C)
Vakuumnivå 759 mm Hg (vid 23 °C)
Max. Driftstemperatur (engelska) 392 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 200 °C
Produkttyp Överföringsslang