Läs mer
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ SPT-3350 Silikonslang
Diameter (metrisk) Inre:
6,4 mm
8 mm
11,1 mm
15,9 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
11,2 mm
12,8 mm
15,9 mm
20,6 mm
Förpackningsstorlek:
15m
Varje
Beskrivning
Tygon™ SPT-3350 slang från Saint-Gobain är idealisk för utmatning av mat och dryck. Den är upp till tre gånger smidigare än andra silikonslangar.
- Ultraslät inre borrning minskar risken för infångning av partiklar
- Minimalt extraherbart hjälper till att bibehålla vätskeintegriteten
- Utmärkta vätskeflödesegenskaper
- Komplett inventering av tillgängliga standardstorlekar, inklusive metriska storlekar
Typiska tillämpningar
- Utskänkning av mat och dryck
Tygon™ SPT-3350-slangar uppfyller FDA 21 CFR 175.300 och NSF 51 certifiering.
Tygon™ SPT-3350 silikonslang har en Master File med USA Food and Drug Administration.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FDA (21 CFR Part 177.2600), NSF 51, ISO 10993 |
| Diameter (engelska) Inre | 0,44 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 11,1 mm |
| Material | Silikon |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,63 tum. |
| Diameter (metrisk) Yttre | 15,9 mm |
| Total längd (engelska) | 49.2 ft. |
| Total längd (metrisk) | 15 m |
| Tjocklek (engelska) | 0,09 tum. |
| Tjocklek (metrisk) | 2.4 mm |
| Visa mer |