Läs mer
BINDER™ Standardställ
Handla allt BINDER Produkter
För användning med (utrustning):
KB 1060, KB PRO 1060, KBF 1060, KBF PRO 1060
KB 130, KB PRO 130, KBF 130, KBF PRO 130
KB 260, KB 470, KB PRO 260, KB PRO 470, KBF 260, KBF 470, KBF PRO 260, KBF PRO 470
KB 65
KB 720, KB PRO 720, KBF 720, KBF PRO 720
KBF PRO 1600, KBF 1600, KB PRO 1600
Beskrivning
- Hyllställ av rostfritt stål
- Inkluderar ett set U-skenor
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | KB 65 |
| Material | Rostfritt stål |
| Typ | Ställ |