missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tenak™ Standardställ för mikrotiterplattor, för upprättstående frysar, 45 mm hyllhöjd
Handla allt TENAK Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Håller:
Mikrotiterplattor
Mikrotiterplattor (21)
Mikrotiterplattor (24)
Mikrotiterplattor (25)
Mikrotiterplattor (28)
Mikrotiterplattor (35)
Mikrotiterplattor (36)
Mikrotiterplattor (42)
Mikrotiterplattor (49)
Array:
3 x 4
3 x 5
3 x 6
3 x 7
4 x 4
4 x 5
4 x 6
4 x 7
5 x 4
5 x 5
5 x 6
5 x 7
6 x 4
6 x 5
6 x 6
6 x 7
7 x 5
7 x 6
7 x 7
8 x 5
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- För användning i upprättstående frysar
- Rack kan antingen användas som en tallrik per hylla eller så kan tallrikarna staplas
- Tillverkad av rostfritt stål
Specifikationer
Specifikationer
| Array | 3 x 5 |
| Håller | Mikrotiterplattor |
| Material | Rostfritt stål |
| Positioner | 15 |
| För användning med (utrustning) | Upprättstående frysar |
| Mått (L x B x H) | 450 x 135 x 140 mm |
| Höjd (metrisk) | 45 mm |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering