Läs mer
Tenak™ Standardställ för stående frys, 100 mm lådhöjd
Handla allt TENAK Produkter
Håller:
Lådor
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Mät insidans höjd och djup på din frys när du väljer rätt hylla
- Ställen kan användas med alla frysmärken
- Tillverkad av rostfritt stål
Specifikationer
Specifikationer
| Array | 3 x 5 |
| Håller | Lådor |
| Material | Rostfritt stål |
| Positioner | 15 |
| För användning med (utrustning) | Upprättstående frysar |
| Mått (L x B x H) | 683 x 139 x 315 mm |
| Höjd (metrisk) | 100 mm (låda) |