Läs mer
Tenak™ Standardställ för stående frys, 100 mm lådhöjd, med lådor
Produktkod. 15200704 Handla allt TENAK Produkter
Håller:
Lådor
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15200704
Brand: Tenak™ TE23202B
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Standard Rack passar in i alla upprättstående frysar och kan användas med alla vanliga kryoboxar.
  • Mät insidans höjd och djup på din frys när du väljer rätt hylla
  • Ställen kan användas med alla frysmärken
  • Tillverkad av rostfritt stål
  • Inkluderar vita standardkartonger med 9 x 9 cellavdelare
Specifikationer
Inkluderar Vita kartonger, 9 x 9 cellavdelare
Array 3 x 3
Håller Lådor
Material Rostfritt stål
Positioner 9
För användning med (utrustning) Upprättstående frysar
Höjd (metrisk) 100 mm (låda)