Läs mer
Tenak™ Standardställ för stående frys, 130 mm lådhöjd
Produktkod. 12439530 Handla allt TENAK Produkter
Håller:
Lådor
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12439530
Brand: Tenak™ TE23336
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Standard Rack passar in i alla upprättstående frysar och kan användas med alla vanliga kryoboxar.
  • Mät insidans höjd och djup på din frys när du väljer rätt hylla
  • Ställen kan användas med alla frysmärken
  • Tillverkad av rostfritt stål
Specifikationer
Array 2 x 5
Håller Lådor
Material Rostfritt stål
Positioner 10
För användning med (utrustning) Upprättstående frysar
Mått (L x B x H) 683 x 140 x 268 mm
Höjd (metrisk) 130 mm (låda)