Läs mer
Tenak™ Standardställ för stående frys, 130 mm lådhöjd
Produktkod. p-9281048 Handla allt TENAK Produkter
Håller:
Lådor
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12419530
Brand: Tenak™ TE23334
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Standard Rack passar in i alla upprättstående frysar och kan användas med alla vanliga kryoboxar.
  • Mät insidans höjd och djup på din frys när du väljer rätt hylla
  • Ställen kan användas med alla frysmärken
  • Tillverkad av rostfritt stål
Specifikationer
Array 3 x 4
Håller Lådor
Material Rostfritt stål
Positioner 12
För användning med (utrustning) Upprättstående frysar
Mått (L x B x H) 560 x 140 x 401 mm
Höjd (metrisk) 130 mm (låda)