Läs mer
Tenak™ Standardställ för stående frys, 32 mm lådhöjd
Handla allt TENAK Produkter
Håller:
Lådor
Array:
10 x 4
5 x 3
5 x 4
5 x 5
6 x 3
6 x 4
6 x 5
7 x 3
7 x 4
7 x 5
8 x 3
8 x 4
8 x 5
9 x 4
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Mät insidans höjd och djup på din frys när du väljer rätt hylla
- Ställen kan användas med alla frysmärken
- Tillverkad av rostfritt stål
Specifikationer
Specifikationer
| Array | 8 x 3 |
| Håller | Lådor |
| Material | Rostfritt stål |
| Positioner | 24 |
| För användning med (utrustning) | Upprättstående frysar |
| Mått (L x B x H) | 422 x 139 x 288 mm |
| Höjd (metrisk) | 32 mm (låda) |