Läs mer
Tenak™ Standardställ för stående frys, 50 mm lådhöjd
Produktkod. 11561815 Handla allt TENAK Produkter
Håller:
Lådor
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11561815
Brand: Tenak™ TE23120
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Standard Rack passar in i alla upprättstående frysar och kan användas med alla vanliga kryoboxar.
  • Mät insidans höjd och djup på din frys när du väljer rätt hylla
  • Ställen kan användas med alla frysmärken
  • Tillverkad av rostfritt stål
Specifikationer
Array 3 x 3
Håller Lådor
Material Rostfritt stål
Positioner 9
För användning med (utrustning) Upprättstående frysar
Mått (L x B x H) 422 x 129 x 168 mm
Höjd (metrisk) 50 mm (låda)