missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tenak™ Standardställ för stående frys, 75 mm lådhöjd, med lådor

Produktkod. 15200684 Handla allt TENAK Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Håller:
Lådor
Array:
2 x 3
2 x 4
2 x 5
3 x 2
3 x 3
3 x 4
3 x 5
4 x 3
4 x 4
4 x 5
5 x 4
Förpackningsstorlek:
Varje
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller Array unitSize
15200684 Lådor 3 x 3 Varje
15200694 Lådor 5 x 4 Varje
15220684 Lådor 4 x 3 Varje
15220694 Lådor 2 x 5 Varje
15240684 Lådor 2 x 4 Varje
15240694 Lådor 3 x 5 Varje
15260674 Lådor 3 x 2 Varje
15260684 Lådor 3 x 4 Varje
15260694 Lådor 4 x 5 Varje
15280674 Lådor 2 x 3 Varje
15280684 Lådor 4 x 4 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15200684 Leverantör Tenak™ Leverantörsnummer TE23172B

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Standard Rack passar in i alla upprättstående frysar och kan användas med alla vanliga kryoboxar.

  • Mät insidans höjd och djup på din frys när du väljer rätt hylla
  • Ställen kan användas med alla frysmärken
  • Tillverkad av rostfritt stål
  • Inkluderar vita standardkartonger med 9 x 9 cellavdelare

Specifikationer

Håller Lådor
Material Rostfritt stål
Positioner 9
För användning med (utrustning) Upprättstående frysar
Mått (L x B x H) 422 x 139 x 240 mm
Inkluderar Vita kartonger, 9 x 9 cellavdelare
Höjd (metrisk) 75 mm (låda)
Array 3 x 3
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.