Läs mer
Tenak™ Standardställ för stående frys, 75 mm lådhöjd, med lådor
Handla allt TENAK Produkter
Håller:
Lådor
Array:
2 x 3
2 x 4
2 x 5
3 x 2
3 x 3
3 x 4
3 x 5
4 x 3
4 x 4
4 x 5
5 x 4
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Mät insidans höjd och djup på din frys när du väljer rätt hylla
- Ställen kan användas med alla frysmärken
- Tillverkad av rostfritt stål
- Inkluderar vita standardkartonger med 9 x 9 cellavdelare
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | Vita kartonger, 9 x 9 cellavdelare |
| Array | 5 x 4 |
| Håller | Lådor |
| Material | Rostfritt stål |
| Positioner | 20 |
| För användning med (utrustning) | Upprättstående frysar |
| Mått (L x B x H) | 560 x 139 x 400 mm |
| Höjd (metrisk) | 75 mm (låda) |