Läs mer
Spectrum™ Labs Standard RC Dialysskiva
Produktkod. 12727526
Diameter (metrisk):
33 mm
100 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 12727526
Brand: Spectrum™ Labs 132482
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För standardbetyg RC dialysslang
För användning med Spectrum Equilibrium Dialyzer och Spectra/Por™ MacroDialyzer-system.
  • Regenererad cellulosa (RC ) förskurna membranskivor
  • Levereras torr med en glycerol som fuktbevarande medel
Specifikationer
Produkttyp Standard RC Dialysskiva
Diameter (metrisk) 100 mm
Kvantitet 50 Pk.
För användning med (applikation) För standardbetyg RC dialysslang