Läs mer
Spectrum™ Standard RC Dialysslang
Produktkod. 11465859
Change view
Diameter (metrisk):
6.4 mm
16 mm
20.4 mm
29 mm
48 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
11465859 48 mm Varje
11445859 6.4 mm Varje
11455859 16 mm Varje
11581060 20.4 mm Varje
11591060 29 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11465859 Leverantör Spectrum™ Leverantörsnummer 132709
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28038
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 27-11-2026
Multifunktionsdialysslangar är idealiska för allmän dialys för en mängd olika applikationer och volymer
  • Membrankvalitet
  • Membrantyp: RC
  • Molekylviktsgräns: 12 till 14K
Specifikationer
Produkttyp Dialysmembran
MWCO 12 till 14 kDa
Material Regenererad cellulosa
Formatera Tubing
Diameter (metrisk) 48 mm
Diameter (engelska) 1,88 tum
Längd (engelska) 50 ft.
Längd (metrisk) 15 m
Kapacitet (metrisk) 18 mL
Kvantitet 50 st
För användning med (applikation) Vissa slangrullar innehåller inte glycerin och behöver inte blötläggas före användning