Läs mer
Electrothermal™ Standard reaktionskärl
Produktkod. 12514236
Change view
För användning med (utrustning):
RS600- och OS6000-serierna
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
12514236 RS600- och OS6000-serierna Paket med 6
1 options
Produktkod. 12514236 Leverantör Electrothermal™ Leverantörsnummer 3663052
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17145.00 SEK
    15583.49 SEK / Paket med 6
    Save 1561.51 SEK
    9% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-01-2027
Används med Electrothermal™ RS600 reaktionsstation och Omni OS6000-seriens reaktionsstationer
  • För användning med Electrothermal™ RS600 reaktionsstation och Omni OS6000-seriens reaktionsstationer.
  • 250 ml
  • Kolvar med rund botten
  • 56,5 mm diameter
  • Antal: 6/PK
Specifikationer
För användning med (utrustning) RS600- och OS6000-serierna