Läs mer
Thermo Scientific™ 2'-OMe-U Phosphoramidite , standardkvalitet, serumflaska
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
1 g
Beskrivning
Säkerställ kvalitet och tillförlitlighet för RNA-oligonukleotidsyntes med Thermo Scientific™ Standard RNA 2'-TBDMS, 2'-OMe och 2'-F fosforamiditer.
- Rigoröst kontrollerade tillverkningsprocesser minimerar nivåerna av reaktiva P(III)-föroreningar som kan införlivas i oligonukleotidprodukten och/eller resultera i ackumulering av biprodukter som kan vara svåra att avlägsna under rening
- NMR-analys utförs på varje parti för att säkerställa att nivåerna av kritiska föroreningar ligger inom specifikationerna
Process- och försörjningskedjekontroll:
- Processer är strikt kontrollerade och övervakade från materialanskaffning till slutlig kvalitetskontroll och produktsläpp enligt ISO9001-standarder, vilket ger batch-till-batch-reproducerbarhet
- Alla standard-RNA-fosforamiditer levereras med partispecifika kvalitetskontrolldata inklusive HPLC- och fosfor-NMR-analyser
- TBDMS RNA-amiditkemi är den allmänt accepterade standarden för högkvalitativ, storskalig syntes av RNA-oligonukleotider
- Specifikationerna inkluderar gränser för kritiska föroreningar
2'-OMe:
- RNA-oligonukleotider syntetiserade med 2'-OMe-modifierade amiditer är nukleasresistenta, vilket gör dem väl lämpade för in vivo-, antisens- och aptamertillämpningar
2'-F:
- RNA-oligonukleotider syntetiserade med 2'-Fluoro U- och C-fosforamiditer har ökad termisk stabilitet hos RNA-duplex och nukleasresistens hos enkelsträngat RNA
- Dessa fosforamiditer kan inkorporeras i anpassade siRNA-oligonukleotider för användning i geninriktnings- och suppressionsstudier
Flexibel förpackning:
- Vanliga förpackningsstorlekar passar de flesta kommersiellt tillgängliga syntar och finns i lager för omedelbar leverans
- Anpassade och bulkförpackningar är tillgängliga
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Pulver |
| För användning med (utrustning) | AKTA Synthesizers, Applied Biosystems Synthesizers |
| Produkttyp | 2'-OMe-U CEP |
| Innehåll och lagring | Förvara i frysen (vid eller under -20 °C). |
| Nukleosid typ | Uridin (U) |
| Reagensfunktioner | 2'-OMe modifierad |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Renhet | 98% |
| Kvantitet | 1 g |
| Reagenstyp | Phosphoramidite |
| Visa mer |