Läs mer
Fisherbrand™ Standard rotorkåpa
Produktkod. 12932051 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Mini-Centrifuge
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
12932051 Mini-Centrifuge Varje
1 options
Produktkod. 12932051
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    392.00 SEK
    274.53 SEK / Paket med 1
    Save 117.47 SEK
    29% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger skydd mot spinnande innehåll i centrifug. Fisherbrand™ Standard rotorkåpa bör placeras på Mini Centrifuge före användning.
  • För användning med Fisherbrand™ Mini-Centrifuge
  • Rymmer: 12 mL x 1,5 mL/2,0 mL rör
  • Begränsar buller och aspiration som kan komma ut från rören
Specifikationer
Material Plast
Typ Rotorkåpa
Kapacitet Hold (Håll)
Max. RCF Hold (Håll)
Max. Hastighet Hold (Håll)
För användning med (utrustning) Mini-Centrifuge
Bioinneslutning Nej
Autoklaveringsbar Not Autoclavable