Läs mer
Sampling Systems™ Standard Rengöringsborstar för provtagare
Handla allt Sampling Systems Produkter
Längd (metrisk):
600 mm
1100 mm
1600 mm
2100 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Hygieniska nylonborstar
- Robust aluminiumhandtag
- Standard borstform
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Rengöringsborste |
| Handtagsmaterial | Aluminium |
| Diameter (metrisk) borst | 30 mm |
| För användning med (utrustning) | Rör med 15 till 30 mm diameter |
| Längd (metrisk) | 1100 mm |