Läs mer
Sampling Systems™ Standard Rengöringsborstar för provtagare
Produktkod. 15879401 Handla allt Sampling Systems Produkter
Längd (metrisk):
600 mm
1100 mm
1600 mm
2100 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15879401
Brand: Sampling Systems™ 8020A2100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Se till att provtagaren är ordentligt rengjord för att förhindra korskontaminering. Sampling Systems™ Standardrengöringsborstar för provtagare är en serie borstar som är idealiska för rengöring av provtagare av både rostfritt stål och plast.
  • Hygieniska nylonborstar
  • Robust aluminiumhandtag
  • Standard borstform
Specifikationer
Produkttyp Rengöringsborste
Handtagsmaterial Aluminium
Diameter (metrisk) borst 30 mm
För användning med (utrustning) Rör med 15 till 30 mm diameter
Längd (metrisk) 2100 mm